Tisk…
4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR7542-1GEA 4170 CZK
APOSOR7542-1G APOSOR7542-250MG
4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
4-(5-Methylfur-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,207 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039125
CAS číslo: 400748-10-9