Tisk…
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR7574-1GEA 20500 CZK
APOSOR7574-1G APOSOR7574-5G
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
5-(2-Methylphenyl)-2-furoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039143
CAS číslo: 80174-04-5