2-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR7590-1GEA
8470
CZK
APOSOR7590-1G
2-(Thien-3-yl)benzaldehyde
2-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₈OS MW: 188,246 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039149 CAS číslo: 99902-03-1 |