Tisk…
2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR7867-500MGEA 1830 CZK
APOSOR7867-500MG
2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate 95+%
2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate
Vzorec: C₁₅H₁₀N₂O₂·H₂O
MW: 268,267 g/mol
Bod tání: 175…185 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445563
CAS číslo: 1172902-78-1