Tisk…
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR8034-1GEA 5390 CZK
APOSOR8034-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Bod tání: 116…119 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00084885
CAS číslo: 175202-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III