6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR8051-5GEA
6980
CZK
APOSOR8051-5G
APOSOR8051-1G
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine 97%
6-[4-(tert-Butyl)phenoxy]pyridin-3-amine
Vzorec:
C₁₅H₁₈N₂O MW: 242,316 g/mol Bod tání: 89…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052647 CAS číslo: 218457-67-1 |