2-(Benzyloxycarbonylamino)glutarimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR8165-1GEA
7870
CZK
APOSOR8165-1G
2-(Benzyloxycarbonylamino)glutarimide 98%
2-(Benzyloxycarbonylamino)glutarimide
Vzorec:
C₁₃H₁₄N₂O₄ MW: 262,261 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075195 CAS číslo: 24666-55-5 |