Tisk…
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR8539-500MGEA 2280 CZK
APOSOR8539-500MG
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Bromophenyl)piperazine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₅H₂₁BrN₂O₂
MW: 341,243 g/mol
Hustota: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064040
CAS číslo: 494773-35-2