Tisk…
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSOR8682-1GEA 9960 CZK
APOSOR8682-1G APOSOR8682-250MG
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,216 g/mol
Bod tání: 43…47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08690264
CAS číslo: 864264-02-8
UN: 3259
ADR: 8,III