Tisk…
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR900055-5GEA 14520 CZK
APOSOR900055-5G APOSOR900055-1G
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile, tech
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,268 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18311876
CAS číslo: 1211529-31-5
UN: 1993
ADR: 3,III