Tisk…
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR900180-1GEA 7670 CZK
APOSOR900180-1G APOSOR900180-5G
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
MW: 227,098 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12138829
CAS číslo: 412004-56-9