5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR900191-1GEA
21560
CZK
APOSOR900191-1G
APOSOR900191-250MG
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole 97%
5-Chloro-7-nitro-1,3-benzoxazole
Vzorec:
C₇H₃ClN₂O₃ MW: 198,563 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18909485 CAS číslo: 1356111-15-3 |