Tisk…
(3Z)-4-(Cyclopropylamino)pent-3-en-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR900331-1GEA 7670 CZK
APOSOR900331-1G
(3Z)-4-(Cyclopropylamino)pent-3-en-2-one 98%
(3Z)-4-(Cyclopropylamino)pent-3-en-2-one
Vzorec: C₈H₁₃NO
MW: 139,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19159684
CAS číslo: 1314996-30-9