2-Amino-N-benzylacetamide 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR900400-5GEA
29860
CZK
APOSOR900400-5G
APOSOR900400-1G
2-Amino-N-benzylacetamide 96%
2-Amino-N-benzylacetamide
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O MW: 164,204 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09724204 CAS číslo: 39796-52-6 |