4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR900599-1GEA
5000
CZK
APOSOR900599-1G
APOSOR900599-5G
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₁NO₃·ClH MW: 181,617 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683135 CAS číslo: 217299-03-1 |