Tisk…
3,4-Diethylpyrrole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR900851-1GEA 6220 CZK
APOSOR900851-1G APOSOR900851-5G
3,4-Diethylpyrrole 98%
3,4-Diethylpyrrole
Vzorec: C₈H₁₃N
MW: 123,196 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062571
CAS číslo: 16200-52-5