Tisk…
2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR901543-1GEA 7670 CZK
APOSOR901543-1G APOSOR901543-5G
2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
2-(4-Aminophenyl)oxazole
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040381
CAS číslo: 62882-11-5