2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR901868-1GEA
4770
CZK
APOSOR901868-1G
APOSOR901868-5G
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile
Vzorec:
C₁₂H₈N₂ MW: 180,205 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02929371 CAS číslo: 39065-49-1 |