Tisk…
3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR901881-1GEA 5390 CZK
APOSOR901881-1G APOSOR901881-5G
3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
3-Acetamido-6-chloropyridazine
Vzorec: C₆H₆ClN₃O
MW: 171,584 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835313
CAS číslo: 14959-31-0