2-Hydroxy-5-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR901930-1GEA
16370
CZK
APOSOR901930-1G
2-Hydroxy-5-methoxypyridine 98%
2-Hydroxy-5-methoxypyridine
Vzorec:
C₆H₇NO₂ MW: 125,125 g/mol Bod tání: 102…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11044353 CAS číslo: 61941-79-5 |