Tisk…
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR902129-5GEA 12440 CZK
APOSOR902129-5G APOSOR902129-1G
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine 96%
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,273 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546501
CAS číslo: 1187386-43-1