1-(2,6-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR902470-1GEA
9960
CZK
APOSOR902470-1G
1-(2,6-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-(2,6-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₁₃NO MW: 199,248 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06653456 CAS číslo: 132688-31-4 |