4-Amino-2-chloro-5-methylpyridin-1-ium-1-olate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR902697-1GEA
18020
CZK
APOSOR902697-1G
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridin-1-ium-1-olate 95%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridin-1-ium-1-olate
Vzorec:
C₆H₇ClN₂O MW: 158,586 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22192434 CAS číslo: 1373232-42-8 |