Tisk…
2-(4-Methylbenzyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR902761-250MGEA 8300 CZK
APOSOR902761-250MG APOSOR902761-1G
2-(4-Methylbenzyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Methylbenzyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663496
CAS číslo: 383127-62-6