Tisk…
2-Sec-butylpyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR902826-1GEA 22980 CZK
APOSOR902826-1G APOSOR902826-100MG APOSOR902826-250MG
2-Sec-butylpyrrolidine 95%
2-Sec-butylpyrrolidine
Vzorec: C₈H₁₇N
MW: 127,227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663436
CAS číslo: 383127-24-0