2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR902951-100MGEA
5390
CZK
APOSOR902951-100MG
APOSOR902951-1G
APOSOR902951-250MG
2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine 95%
2-Methyl-6-(2-pyrrolidinylmethyl)pyridine
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂ MW: 176,258 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05189307 CAS číslo: 524674-47-3 |