4-[(3aS,4R,9bR)-6-Ethoxy-3H,3aH,4H,5H,9bH-cyclopenta[c]quinolin-4-yl]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR902994-5GEA
13260
CZK
APOSOR902994-5G
4-[(3aS,4R,9bR)-6-Ethoxy-3H,3aH,4H,5H,9bH-cyclopenta[c]quinolin-4-yl]benzoic acid
4-[(3aS,4R,9bR)-6-Ethoxy-3H,3aH,4H,5H,9bH-cyclopenta[c]quinolin-4-yl]benzoic acid
Vzorec:
C₂₁H₂₁NO₃ MW: 335,396 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07403664 CAS číslo: 956189-58-5 |