Tisk…
Thiazolo[4,5-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR903144-1GEA 24630 CZK
APOSOR903144-1G APOSOR903144-100MG APOSOR903144-250MG
Thiazolo[4,5-c]pyridine 95%
Thiazolo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄N₂S
MW: 136,174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13179628
CAS číslo: 273-75-6