5-Chloro-2-methylphenyl isocyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR903321-1GEA
18020
CZK
APOSOR903321-1G
5-Chloro-2-methylphenyl isocyanide 95%
5-Chloro-2-methylphenyl isocyanide
Vzorec:
C₈H₆ClN MW: 151,593 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664603 CAS číslo: 602262-01-1 |