1-Isocyano-3,5-dimethyl-benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR903616-1GEA
9960
CZK
APOSOR903616-1G
1-Isocyano-3,5-dimethyl-benzene 95%
1-Isocyano-3,5-dimethyl-benzene
Vzorec:
C₉H₉N MW: 131,174 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664617 CAS číslo: 20600-56-0 |