Tisk…
5-Cyanoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR904029-1GEA 19480 CZK
APOSOR904029-1G APOSOR904029-250MG APOSOR904029-100MG
5-Cyanoquinoline 95%
5-Cyanoquinoline
Vzorec: C₁₀H₆N₂
MW: 154,168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02752660
CAS číslo: 59551-02-9