2-(1-Methyl-2-piperidinyl)azepane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR904486-1GEA
18020
CZK
APOSOR904486-1G
2-(1-Methyl-2-piperidinyl)azepane 95%
2-(1-Methyl-2-piperidinyl)azepane
Vzorec:
C₁₂H₂₄N₂ MW: 196,332 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02663725 CAS číslo: 383129-17-7 |