Tisk…
2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR904606-1GEA 9960 CZK
APOSOR904606-1G
2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Vzorec: C₁₂H₇Cl₂N₃
MW: 264,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08752799
CAS číslo: 143696-74-6