Tisk…
2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR904619-1GEA 9960 CZK
APOSOR904619-1G
2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(2,4-Dichlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂N₂
MW: 263,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01191735
CAS číslo: 63111-80-8