1-(2,6-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR904686-1GEA
9960
CZK
APOSOR904686-1G
1-(2,6-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2,6-Dimethylphenyl)-1H-pyrrole
Vzorec:
C₁₂H₁₃N MW: 171,238 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03195931 CAS číslo: 15898-23-4 |