Tisk…
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR905315-1GEA 19480 CZK
APOSOR905315-1G APOSOR905315-250MG
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,657 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02665246
CAS číslo: 142044-87-9