4-Bromo-2-methylphenyl isocyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR905490-1GEA
9960
CZK
APOSOR905490-1G
4-Bromo-2-methylphenyl isocyanide 95%
4-Bromo-2-methylphenyl isocyanide
Vzorec:
C₈H₆BrN MW: 196,044 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07389710 CAS číslo: 1258794-26-1 |