2-(2-Methylbenzyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR905544-1GEA
18020
CZK
APOSOR905544-1G
2-(2-Methylbenzyl)piperidine 95%
2-(2-Methylbenzyl)piperidine
Vzorec:
C₁₃H₁₉N MW: 189,297 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02663587 CAS číslo: 383128-20-9 |