2-Cyclohexylazepane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR906187-250MGEA
10350
CZK
APOSOR906187-250MG
APOSOR906187-1G
2-Cyclohexylazepane 95%
2-Cyclohexylazepane
Vzorec:
C₁₂H₂₃N MW: 181,318 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02663723 CAS číslo: 383129-16-6 |