1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR906507-250MGEA
5390
CZK
APOSOR906507-250MG
APOSOR906507-1G
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂ MW: 168,279 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05189286 CAS číslo: 524674-26-8 |