3-Chloro-4-methylphenylisocyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR906836-1GEA
20500
CZK
APOSOR906836-1G
APOSOR906836-250MG
3-Chloro-4-methylphenylisocyanide 95%
3-Chloro-4-methylphenylisocyanide
Vzorec:
C₈H₆ClN MW: 151,593 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02664604 CAS číslo: 112675-35-1 |