3-Chlorophthalide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR906923-5GEA
27540
CZK
APOSOR906923-5G
APOSOR906923-1G
3-Chlorophthalide 95%
3-Chlorophthalide
Vzorec:
C₈H₅ClO₂ MW: 168,577 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011556 CAS číslo: 6295-21-2 |