Tisk…
(5,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR906990-1GEA 24630 CZK
APOSOR906990-1G
(5,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid 95%
(5,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₄
MW: 182,97 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18254414
CAS číslo: 1346526-61-1