Tisk…
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR907240-1GEA 7670 CZK
APOSOR907240-1G APOSOR907240-5G
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid
Vzorec: C₇H₁₈NO₂P
MW: 179,197 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00869071
CAS číslo: 17316-67-5