Tisk…
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR907262-1GEA 6020 CZK
APOSOR907262-1G APOSOR907262-5G
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₉H₁₁ClO
MW: 170,636 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00229409
CAS číslo: 31002-87-6