2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR907323-5GEA
24630
CZK
APOSOR907323-5G
APOSOR907323-1G
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Vzorec:
C₈H₁₂BNO₃ MW: 180,997 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13181608 CAS číslo: 1451391-77-7 |