1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR907912-250MGEA
2200
CZK
APOSOR907912-250MG
APOSOR907912-1G
APOSOR907912-5G
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₅NO₃ MW: 163,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09954950 CAS číslo: 15112-41-1 |