Tisk…
4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR908026-250MGEA 4570 CZK
APOSOR908026-250MG APOSOR908026-1G APOSOR908026-5G
4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07186293
CAS číslo: 24167-50-8