2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR908136-1GEA
6220
CZK
APOSOR908136-1G
APOSOR908136-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile
Vzorec:
C₉H₇NO₂ MW: 161,157 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01116986 CAS číslo: 148703-14-4 |