4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR908148-1GEA
1950
CZK
APOSOR908148-1G
APOSOR908148-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile 98%
4-Hydroxy-3-methylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₇NO MW: 133,147 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11848762 CAS číslo: 15777-70-5 |